Documentos Principais
DWKFDF112A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
FDF112A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
round clear PMP flask
Características
class A tolerance
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon FDF112A
capacidade
25 mL
Aplicação
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características e benefícios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)