Documentos Principais
DWKFDF012N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
FDF012N
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Características
class B
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon FDF012N
capacidade
25 mL
Descrição geral
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
Aplicação
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características e benefícios
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)