Z740663
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 5000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper10
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 1 ea
faixa de medição de volume
1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
capacidade
5000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)