Documentos Principais
DWKCTA0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
CTA0100P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CTA0100P
capacidade
100 mL
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)