Documentos Principais
DWKCP1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Sinônimo(s):
CP1000P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CP1000P
capacidade
1000 mL , with +/10mL tolerance
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)