DWKBLP0100P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
BLP0100P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BLP0100P
capacidade
100 mL
Descrição geral
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Aplicação
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Características e benefícios
Suitable for food contact applications
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)