Documentos Principais
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
Sinônimo(s):
BDH118T
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Características
class B
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
capacidade
50 mL
Descrição geral
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
Aplicação
Ideal for educational labs where breakages often occur
Características e benefícios
Robust construction for strength and transparency
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)