DWKBDD340P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
BDD340P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polymethylpentene
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Características e benefícios
Autoclavable to 150°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)