DWK73805-15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, white screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
red polypropylene screw cap (Push fit)
white screw cap
embalagem
pkg of 1 packs
fabricante/nome comercial
Kimble® 73805-15415
conector
thread
Categorias relacionadas
Aplicação
Closure solution for vials and bottles
Características e benefícios
- Economical, one-piece construction
- Unique design provides exceptional sealing properties
- Autoclavable
- Designed from ASTM Specification E982
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)