Key Documents
DWK374328
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Sinônimo(s):
374328
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene nozzle (8 mm)
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 374328
Aplicação
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Características e benefícios
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)