Documentos Principais
DWK374322
Wheaton® Hose Barb / Luer Adapter For Attaching Manifold (Fits 2 And 3Mm)
Sinônimo(s):
374322
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 374322
Aplicação
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Características e benefícios
  • The luer adapter allows connection to equipment and components with a female luer connector
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)