DWK293031901
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 32 H)
Sinônimo(s):
293031901
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
blue polypropylene screw cap
Junta
Joints: neck (GL 32 H)
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
293031901
Aplicação
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
Características e benefícios
for lime soda bottle GL 32
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK293031901-10EA |