DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Sinônimo(s):
261313806
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 261313806
diâmetro do tubo
(30 mm) , External Thread
volume do tubo
(43 mL)
Descrição geral
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)