Key Documents
DWK261311608
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinônimo(s):
261311608
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 261311608
diâmetro do tubo
(16 mm) , External Thread
volume do tubo
(15 mL)
Descrição geral
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)