DWK241934706
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck joint: ST/NS 45/40
Sinônimo(s):
241934706
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS neck45/40
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241934706
capacidade do frasco
(500 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Características e benefícios
- Complies with DIN ISO 4797
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
- Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
- Tight closure due to standard ground joint
- The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
- Fired-on, highly durable white print
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)