Key Documents
DWK241933804
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask volume (250 mL), neck joint: ST/NS 45/40
Sinônimo(s):
241933804
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS neck45/40
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241933804
volume do frasco
(250 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)