DWK213630504
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 60 mm × 50 mm × 100 mm
Sinônimo(s):
213630504
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213630504
bottle W × L × H
60 mm × 50 mm × 100 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
storage
Características e benefícios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)