Documentos Principais
DWK213545102
Duran® Powder Funnel, Short Wide Stem
short, wide mouth stem(s)
Sinônimo(s):
213545102
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
short, wide mouth stem(s)
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213545102
diâmetro do funil
120 mm
Aplicação
Transfering of powdered substances and granulated material,The spillage of substances is avoided, Transfering, Boro 3.3
Características e benefícios
With short and wide stem; Large stem diameter makes it suitable for transferring solids; Fired-on, highly durable white print
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)