Documentos Principais
DWK213013802
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 60 mL
Sinônimo(s):
213013802
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.17
descrição
With Spout, Without Inscription Area
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213013802
Capacidade do cilindro
60 mL
Aplicação
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Características e benefícios
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK213013802-10EA