DWK213013408
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 45 mL
Sinônimo(s):
213013408
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
With Spout, With Print
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213013408
Capacidade do cilindro
45 mL
Aplicação
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Características e benefícios
- Spout for clean pouring
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)