DWK212175401
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (1,000 mL)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 212175401
capacidade do frasco
(1,000 mL)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences