Key Documents
DWK209044
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Sinônimo(s):
209044
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209044
diâmetro do frasco × A
25 mm × 56 mm
capacidade
15 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)