DWK209041
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, narrow-mouth bottle, natural bottle, bottle diam. × H 16 mm × 39 mm, 13-425
Sinônimo(s):
209041
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209041
diâmetro do frasco × A
16 mm × 39 mm
capacidade
4 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)