Key Documents
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Beilstein:
607635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4