About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
191.01
Beilstein:
973858
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
139-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Petra Lovecka et al.
BioMed research international, 2015, 381264-381264 (2015-09-05)
The benzonitrile herbicides bromoxynil, chloroxynil, dichlobenil, and ioxynil have been used actively worldwide to control weeds in agriculture since 1970s. Even though dichlobenil is prohibited in EU since 2008, studies addressing the fate of benzonitrile herbicides in the environment show