D28000
Diazald®
99%
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazomethane precursor
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
61-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?