Key Documents
D222607
Sigma-Aldrich
4-Dodecylresorcinol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
278.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pb
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
pf
79-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
chave InChI
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Heptano anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
Heptano