About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
97.12
Beilstein:
3935337
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
chave InChI
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D167509-100G | |
D167509-100ML | |
D167509-25G | |
D167509-25ML | 4061838134264 |