D119806
Maleic hydrazide
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
707 °F
pf
299-301 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
chave InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D119806-100G | 4061833558904 |
D119806-25G | |
D119806-500G |