Documentos Principais
I3777
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetic hydrazide
97%
Sinônimo(s):
3-Indolylacetic acid hydrazide, NSC 17812, NSC 63799
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N3O
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
142-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
chave InChI
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Antifungal agents
  • Anticonvulsant agents
  • Alpha-4 (α4) integrin antagonists
  • A fluorescent analogue of UDP-N-acetylglucosamine
  • Antioxidant agents with myocardial protection properties
  • Antagonist agents of neuropeptide Y receptors
  • Antibacterial agents
  • Potential monoamine oxidase inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)