Documentos Principais
CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
descrição
bulk packed
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 99445-20
D.E. × C
20 mm × 150 mm
capacidade
36.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)