Documentos Principais
CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
graduation
fabricante/nome comercial
Corning 7102-20
faixa de medição de volume
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Comprimento
460 mm
capacidade
20.0 mL
cor
yellow
Descrição geral
Have larger tip openings for faster delivery.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)