Documentos Principais
CLS70852X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7085
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
subdivision 0.01 mL
fabricante/nome comercial
Corning 7085-2X
faixa de medição de volume
0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × C
7 mm × 300 mm
capacidade
0.2 mL
Descrição geral
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
Outras notas
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)