CLS56441L
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da tampa
22
Características
class A
embalagem
case of 1 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5644-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)