Documentos Principais
CLS5641200
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
tamanho da tampa
13
Características
class B
embalagem
case of 12 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5641-200
tol. measuring range
0.20 mL
capacidade
200 mL
Descrição geral
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)