CLS56412L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da tampa
27
fabricante/nome comercial
Corning 5641-2L
tol. measuring range
1.0 mL
capacidade
2,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56412L-4EA | 4061831674903 |