CLS5641500
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da tampa
19
fabricante/nome comercial
Corning 5641-500
tol. measuring range
0.40 mL
capacidade
500 mL
Descrição geral
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)