CLS56403L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 3,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da tampa
32
Características
class A
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5640-3L
tol. measuring range
1.0 mL
capacidade
3,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)