Key Documents
CLS563110
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
9
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5631-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacidade
10 mL
Descrição geral
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)