CLS55640200
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint stopper13
fabricante/nome comercial
Corning 55640-200
Corning 55640
tol. measuring range
0.10 mL
capacidade
200 mL
Descrição geral
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)