Documentos Principais
CLS556401L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Junta
joint stopper22
Características
class A
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)