Key Documents
CLS563550
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 5635
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
tamanho da tampa
13
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5635-50
capacidade
50 mL
Descrição geral
The heavy duty, wide mouth facilitates filling and mixing.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.