Documentos Principais
CLS5564025
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper9
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 55640-25
Corning 55640
tol. measuring range
0.03 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)