CLS53202L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper9
descrição
without hose connection
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
pack of 1
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5320-2L
faixa de medição de volume
600-2,000 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)