Key Documents
CLS53201L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 1,000
Sinônimo(s):
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper8
descrição
without hose connection
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5320-1L
faixa de medição de volume
300-1,000 mL
capacidade
1,000
Descrição geral
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)