Documentos Principais
CLS49954L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 4,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4995-4L
capacidade
4,000 mL
Descrição geral
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)