CLS498010
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 10 mL, stopper joint: 00
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint: stopper00
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 4980-10
disponibilidade
not available in EU
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)