Documentos Principais
CLS3840M
Pyrex® extraction apparatus with Allihn condenser, jointed
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3840
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
female joint ST/NS extractor45/50
male joint ST/NS extractor24/40
fabricante/nome comercial
Corning 3840-M
capacidade
250 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)