CLS361125
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3611
fabricante/nome comercial
Corning 3611-25
Altura
317 mm
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)