Documentos Principais
CLS360602F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2 mL
Sinônimo(s):
Corning® 36060
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3606-02F
Altura
70 mm
capacidade
2 mL
diâmetro do disco
10 mm
tamanho de poro
4-5.5 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS360602F-1EA4061831697131